Principaux documents
L148814
N-(4-NITROBENZYLIDENE)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-AMINE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.343
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025