Principaux documents
L148733
4-((4-BROMOPHENYL)THIO)-3,5-DIMETHYL-1-(2-THIENYLCARBONYL)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.327
Numéro MDL:
Autres remarques