Key Documents
L148660
4-CHLOROPHENYL 1-({1-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-2-PYRROLIDINYL}CARBONYL)-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL SULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21Cl2N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.465
Numéro MDL:
Autres remarques