Documents
L147036
6-ETHYL-3-(4-FLUOROPHENYL)-7-METHOXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14F4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.315
Numéro MDL:
Autres remarques