Principaux documents
L144304
ETHYL ((3-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)AMINO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.459
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.