Principaux documents
L143952
4-AMINO-N-(2-AZEPANYLIDENE)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.352
Numéro MDL:
Autres remarques