Documents
L143790
ETHYL 6-BROMO-5-((3-FLUOROBENZYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18BrFO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.311
Numéro MDL:
Autres remarques