Principaux documents
L143324
ETHYL 6-BROMO-2-METHYL-5-((4-METHYLBENZYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.276
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.