Principaux documents
L141623
ISOPROPYL 5-(BENZYLOXY)-6-BROMO-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.276
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.