Principaux documents
L139114
N'-(1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)-2-PYRAZINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
L139114-10MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
L139114-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.32
Numéro MDL:
29,00 €