Documents
L138630
8-((DIMETHYLAMINO)METHYL)-7-HYDROXY-3-PHENYL-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.341
Numéro MDL:
Autres remarques