Principaux documents
L137049
4-BROMO-N-((2E)-3-(2-OXO-2-PHENYLETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)BENZAMIDE
AldrichCPR
L137049-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
L137049-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H19BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.377
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025