Principaux documents
L136794
N-(4-((DIFLUOROMETHYL)THIO)PHENYL)-N'-(4,6-DIMETHYL-2-PYRIMIDINYL)GUANIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15F2N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.37
Numéro MDL:
Autres remarques