Principaux documents
L134910
3-BROMO-6-METHOXY-1,2-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.036
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.