Principaux documents
L132705
DIETHYL 2-(((2-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)AMINO)METHYLENE)MALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.397
Numéro MDL:
Autres remarques