Principaux documents
L130451
2-(4-(4-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(4-PHENOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.512
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.