Principaux documents
L128503
{4-[(4-ISOPROPOXY-3-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}ACETIC ACID COMPOUND WITH 1-METHYLPIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H34N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Numéro MDL:
Autres remarques