Documents
L124958
5-BENZYL-2-(4-MORPHOLINYLMETHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.489
Numéro MDL:
Autres remarques