Principaux documents
L124397
METHYL 4-({[(3-TERT-BUTYL-4-OXO-4H-[1,3,4]THIADIAZOLO[2,3-C][1,2,4]TRIAZIN-7-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.511
Numéro MDL:
Autres remarques