L121649
5-[(4-METHOXYPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-2-(1-PIPERIDINYLMETHYL)-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.542
Numéro MDL:
Autres remarques