Principaux documents
L117900
ETHYL (2-{[(1-ETHYL-4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
L117900-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Changer de vue
L117900-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.444
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025