Principaux documents
L116726
N-(2-FLUOROPHENYL)-4-HYDROXY-1-OCTYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H27FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.493
Numéro MDL:
Autres remarques