Principaux documents
L116491
1-HEXYL-4-HYDROXY-2-OXO-N'-[(E)-(2,3,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H31N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.553
Numéro MDL:
Autres remarques