Principaux documents
L116297
N'-(3-BROMOBENZYLIDENE)-4-HO-1-ME-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.235
Numéro MDL:
Autres remarques