Principaux documents
L115045
N'-[(3Z)-5-BROMO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-3-(4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOL-1-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20BrN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.386
Numéro MDL:
Autres remarques