Documents
L113581
N'-BENZYLIDENE-3-(2-((2-CHLOROBENZYL)OXY)PHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.898
Numéro MDL:
Autres remarques