Principaux documents
L113522
3-{2-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.966
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.