Principaux documents
L112429
N-(2,5-DICHLOROPHENYL)-2-(4-MORPHOLINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.164
Numéro MDL:
Autres remarques