Principaux documents
L111481
4-(2-((2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15Cl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.735
Numéro MDL:
Autres remarques