L107778
4-(2-(5-BROMO-2-ETHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.794
Numéro MDL:
Autres remarques