Documents
L107271
2-{(E)-[2-(7-{(2E)-2-[2-(BENZOYLOXY)BENZYLIDENE]HYDRAZINO}-7-OXOHEPTANOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H32N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
604.668
Numéro MDL:
Autres remarques