Principaux documents
L105902
5-BROMO-N'-(3,5-DIBROMO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-METHOXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Br3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.979
Numéro MDL:
Autres remarques