Documents
L105228
5-BROMO-2-ETHOXY-N'-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.24
Numéro MDL:
Autres remarques