Documents
L101761
N-CYCLOHEXYL-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO(3,4-B)QUINOLIN-4-AMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H23ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.864
Numéro MDL:
Autres remarques