Documents
L100374
METHYL 3-(4-(PENTYLOXY)PHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.448
Numéro MDL:
Autres remarques