Principaux documents
KN8973200008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Synonyme(s) :
897320-0008
1 EA
41,20 €
41,20 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Changer de vue
1 EA
41,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
41,20 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897320-0008
Paramètres
60 MHz frequency
L × courbure × concentricité
8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Diam. du tube
10 mm
Épaisseur de la paroi
0.46 mm
Description générale
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.0182 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.