JRD0765
3-(5-(2-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9FN2O3
Poids moléculaire :
236.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(O)CCC1=NN=C(C2=CC=CC=C2F)O1
InChI
1S/C11H9FN2O3/c12-8-4-2-1-3-7(8)11-14-13-9(17-11)5-6-10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
IDNMSBSVBXRIKY-UHFFFAOYSA-N