JRD0547
Ethyl 2-(4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13BrN2O2
Poids moléculaire :
261.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
BrC1=C(C)N(CC(OCC)=O)N=C1C
InChI
1S/C9H13BrN2O2/c1-4-14-8(13)5-12-7(3)9(10)6(2)11-12/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
YWDSLMPDMFFYNV-UHFFFAOYSA-N