Documents
JRD0392
Sigma-Aldrich
5-p-Tolyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2O2
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2nnc(O)o2
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-10-11-9(12)13-8/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
DYYZGRGLBXGSSQ-UHFFFAOYSA-N