Principaux documents
JKA8004
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, hexaglycerol core, thiol reactive
Synonyme(s) :
8arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
1 G
277,00 €
277,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
277,00 €
About This Item
Formule linéaire :
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
277,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Nom du produit
8arm-PEG10K-SH, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
8arm PEG Thiol. Crosslinks into hydrogels. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nguyen, M.K., et al.
Biomaterials, 35(24) (2014)
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.