Principaux documents
JKA13002
Sigma-Aldrich
mPEG12-Propionic acid
Synonyme(s) :
mPEG12-PA, methoxy-PEG-Propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCOCCOC)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-4-5-10-3-2-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
KWMXBFIAGYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Monodisperse PEG. COOH group is stable and can be activated.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable