Principaux documents
HAM59000-10
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1702 BFP, volume 25 μL
1 EA
162,00 €
162,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
162,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
162,00 €
Check Cart for Availability
Matériaux
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caractéristiques
model 1702 BFP
Fabricant/nom de marque
Hamilton 59000-10
Paramètres
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
0.729 mm × 7.75 mm
Volume
25 μL
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.