Principaux documents
HAM208336
Hamilton® SaltLine reagent syringe, Model 1005 BFP-SAL, volume 5 mL, no needle
pack of 1 ea
1 EA
234,00 €
234,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Changer de vue
1 EA
234,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Nomenclature NACRES :
NB.03
234,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Matériaux
Gastight borosilicate glass syringe
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.