Principaux documents
H26502
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid
99%
Synonyme(s) :
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.26
Numéro Beilstein :
1804795
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
99%
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable