Principaux documents
H15802
Sigma-Aldrich
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NOS · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.63
Beilstein:
3689338
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
Clé InChI
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable