Key Documents
GF99782993
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonyme(s) :
FE040210
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
light tight (lt)
Forme
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 997-829-93
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.025 mm