Principaux documents
GF98011199
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI055880
1 EA
525,00 €
525,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
525,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
525,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 980-111-99
Longueur
20 m
Diam. du conducteur
0.125 mm
Épaisseur de l'isolation
0.008 mm