Principaux documents
GF96397217
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, 45 μm mean particle size
Synonyme(s) :
NI706011
1 EA
543,00 €
543,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
543,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
543,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 963-972-17
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Taille moyenne des particules
45 μm