Principaux documents
GF95819811
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 20 m
Synonyme(s) :
ES305950
1 EA
217,00 €
217,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
217,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
217,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 958-198-11
Longueur
20 m
Diamètre
0.5 mm