Principaux documents
GF95578611
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 120 mm
Synonyme(s) :
TI010251
1 EA
719,00 €
719,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
719,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
719,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 955-786-11
Longueur
0.1 m
Largeur de la bobine
120 mm
Épaisseur
0.05 mm